Learn More
Thermo Scientific™ Chambre à vide Nalgene™
Description
Supprimez le risque d’implosion ou d’explosion sous vide total grâce aux chambres à vide Thermo Scientific™ Nalgene™. Utiles comme environnement contrôlé pour les opérations de dégazage et de lyophilisation, les chambres à vide sont disponibles avec une cuve à cloche en PC transparent ou en PEI ambré.
- Utile en tant que chambre à environnement contrôlé pour les opérations de dégazage et de lyophilisation
- Disponible en polycarbonate ou en polyéthérimide avec plaque en polypropylène ou polycarbonate blanc
- Transparent
Inclut :
- Cloche en PC transparent ou en PEI ambré
- Plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambre à vide Nalgene™ |
| Comprend | Cuve à cloche en PEI ambrée ; plaque de vide en polycarbonate blanc avec joint d’étanchéité |
| Matériau (plaque) | Polycarbonate |
| Nbre par carton | 1 |
| Nb par paquet | 1 |
| Diamètre externe (métrique) du joint | 321 mm |
| Diamètre externe (métrique) de la plaque | 330 mm |
| Capacité (impériale) | 2,625 gal |
| Capacité (métrique) | 8.3 l |
| Couleur | Ambré transparent |
| Afficher plus |