Learn More
Thermo Scientific™ Protections de surface Versi-Dry™
Code produit 10596561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
18 po
100 pi
150 pi
300 m
Description:
Rouleau en boîte distributrice
Tapis
rouleau
Conditionnement:
1 pièce
2 rouleaux
350 pièces
4 rouleaux
91 M
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Description Conditionnement
10596561 100 pi Rouleau en boîte distributrice 4 rouleaux
10294361 300 m Rouleau en boîte distributrice 1 pièce
10080851 300 m rouleau 2 rouleaux
10186280 150 pi rouleau 91 M
10074350 18 po Tapis 350 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10596561 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6207000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Absorbez rapidement les déversements et amortissez le matériel de laboratoire cassable grâce à ces protecteurs de surface. Utilisez comme protecteur de paillasse, revêtement de tablette ou d’armoire pour vous protéger contre les produits chimiques les plus agressifs.
Le support en polyéthylène des protections de surface Versi-Dry™ résiste même aux produits chimiques les plus caustiques.
Utilisation : protection des paillasses, revêtement pour une étagère ou un poste de sécurité et absorption des liquides renversés.
  • La surface amortie protège la verrerie de la casse en cas de chute ou de renversement
  • Le support en polyéthylène antidérapant résiste aux produits chimiques agressifs et protège votre paillasse contre les déversements et la corrosion
  • La surface plane à basse pile offre une stabilité pour la verrerie susceptible de se renverser
  • Versi-Dry absorbe rapidement jusqu’à 750 ml/m2, absorbant vite les liquides déversés grâce à ses milliers de cellules ‟assoiffées”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Matériau Polyéthylène
Absorbance 750 ml/m^2
Longueur (impériale) 100 pi
Longueur (métrique) 30m
Largeur (impériale) 20 po
Largeur (métrique) 51cm
Dimensions (L x l) 20 in. x 100 ft.
Description Rouleau en boîte distributrice
Quantité 4 Pk .