Learn More
Thermo Scientific™ Disques à membrane et préfiltre Nalgene™
Code produit 10112211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique):
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Matériau:
Acétate de cellulose
Fibre de verre
Nitrate de cellulose
Nylon
Couleur:
Gris
blanc
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) Matériau Couleur Conditionnement
10112211 0,45 μm 47 mm Nitrate de cellulose blanc 100 pièces
10254161 0,2 μm 47 mm Acétate de cellulose blanc 100 pièces
10460913 0,45 μm 47 mm Acétate de cellulose blanc -
10254211 - 90 mm Fibre de verre - 100 pièces
10596922 - 50 mm Fibre de verre - 100 pièces
10244211 - 75 mm Fibre de verre - 100 pièces
10525981 0,2 μm 47 mm Nylon blanc 100 pièces
10147451 0,45 μm 47 mm Nylon blanc -
17807655 0,45 μm 47 mm Nitrate de cellulose Gris 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10112211 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS02054045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.76€
    101.70€ / 100 pièces
    Économisez 30.06€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Réalisez des analyses microbiennes et particulaires grâce à ces membranes de filtration. Disponibles sous différentes formes pour vos travaux sur la qualité de l’eau, la stérilisation à froid ou le nettoyage de vos échantillons.
Faites confiance aux disques à membrane et préfiltre Thermo Scientific™ Nalgene™ pour répondre à un large éventail de besoins de filtration en laboratoire. Utilisés conjointement avec du matériel et des supports de filtres à usage unique ou réutilisables, les disques à filtres vous offrent flexibilité et choix pour correspondre à de nombreuses applications. Les disques filtrants stériles sont disponibles dans des matériaux tels que le nylon, le nitrate de cellulose, l’acétate de cellulose et les membranes en fibre de verre.
  • Les disques à membrane stériles sont optimisés pour les tests d’AQ/de CQ microbiens et présentent les taux de récupération les plus élevés
  • Membranes blanche et noire pour une visibilité facile des colonies
  • Les membranes quadrillées sont imprimées avec de l’encre non toxique pour faciliter le dénombrement des colonies
Certifications
Conforme aux normes EPA et APHA pour les procédures relatives à la qualité de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Type de filtre Filtre à membrane
Matériau Nitrate de cellulose
Porosité 0,45 μm
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 47 mm