Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10593955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10593955 500 ml 53 mm 125 pièces
10417243 30 ml 28 mm -
10049352 60 ml 28 mm 1000 pièces
10140663 125 ml 38 mm 500 pièces
10059352 250 ml 43 mm 250 pièces
10434933 1 l 63 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10593955 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3121040016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplissez et distribuez des liquides à partir de ces flacons en PEHD Nalgene en toute simplicité grâce à leur large col. Offrent une étanchéité parfaite en combinaison avec les bouchons Nalgene.
Remplissez et distribuez le liquide facilement à partir des flacons en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Les parois en polyéthylène haute densité uniformes et naturelles résistent aux fissures et aux perforations, et les flacons offrent une solution de fermeture étanche† lorsqu’ils sont utilisés avec leurs bouchons Nalgene.
  • Flacons en PEHD naturel avec bouchons en PP naturel
  • Excellente résistance chimique
  • Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
  • Large col facilitant le remplissage et la distribution
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. †Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 44 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 125
Nb par paquet 125
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 53 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 168 mm
Type de produit Flacon à col large
Largeur (impériale) 2,85 in
Hauteur (impériale) 6,61 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.