Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en PEHD à col large Nalgene™
Code produit 10292891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité nominale:
250 ml
Force max.:
8,000 x g
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité nominale Force max. Conditionnement
10292891 250 ml 8,000 x g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10292891 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.80€
    56.49€ / 6 pièces
    Économisez 10.31€
    15% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Effectuez des applications comme la récolte de grands volumes de cellules, la pelletisation et la purification de protéines grâce aux flacons de centrifugation en PEHD à col large Thermo ScientificTM NalgenTM.
Réalisez des applications telles que la récolte de cellules à grand volume, la pelletisation et la purification de protéines avec des flacons à centrifuger en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, moulés en HDPE rigide et robuste. Ces flacons translucides ont d'excellentes propriétés de résistance chimique et sont classés pour des températures aussi basses que -100°C.
Caractéristiques :
  • Pour une centrifugation d’échantillons biologiques et chimiques à basse vitesse
  • Excellent pour une utilisation dans des centrifugeuses réfrigérées
  • Jusqu’à des forces aussi élevées que 8 000 x g
  • Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis à au moins 80 % de leur capacité totale
Matériel nécessaire :
En cas de centrifugation d’un flacon de 250 ml dans un rotor Sorvall™ GSA, l’utilisation de l’adaptateur pour flacons de centrifugation Nalgene (DS3125-0250) est requise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur transparent
Description Flacon en polyéthylène haute densité avec bouchon en PP
Matériau Polyéthylène haute densité
Longueur (métrique) 131,6 mm
Nbre par carton 36
Nb par paquet 6
Capacité nominale 250 ml
Graduated Non
Force max. 8,000 x g
Bouche Large
Hauteur (métrique) 131,6 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Forme Rond
Type de produit Flacon