Learn More
Thermo Scientific™ Flacons IP2 en PEHD à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Code produit 10521085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10521085 1000 ml 63-415 mm 50 pièces
10190563 125 ml 38-415 mm 500 pièces
10212533 250 ml 43-415 mm 250 pièces
10484933 500 ml 53-415 mm 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10521085 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3121990032
En stock
Stockez et expédiez des réactifs liquides avec ces flacons à col large étanches avec bouchon répondant aux exigences de l’ICAO et de l’IATA.
Stockez et expédiez des réactifs liquides avec ces flacons IP2 en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Fabriqués en polyéthylène haute densité durable, ces flacons sûrs et économiques sont recommandés pour ceux qui conçoivent, assemblent et certifient leurs propres conditionnements combinés.
  • Flacons en PEHD avec bouchons en PP, en vrac
  • Col large
  • Conformes aux réglementations IATA et ICAO
  • Pour conditionnement combiné
  • Étanche
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés en vrac dans des polysacs distincts à l’intérieur d’un même carton
Recommandé dans les cas suivants :
Stockage et expédition de réactifs liquides. †Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur blanc
Description Flacons à col large IP2
Diamètre (métrique) intérieur de col 53 mm
Diamètre (métrique) interne 53 mm
À utiliser avec (application) Stockage et expédition de réactifs liquides
Hauteur (métrique) avec bouchon 199 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 199 mm
Hauteur (impériale) 7,8 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 63-415 mm
Diamètre (métrique) 91 mm
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Les flacons sont évalués à 15 psi (103 kPa) pour 49 CFR 173.27 (c)(2), instructions techniques ICAO Partie 4 ; 1.1.6, et réglementations IATA relatives aux produits dangereux, Section 5.0.2.9.
Type de produit 1 l/flacon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.