Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10374243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10374243 30 ml 28-415 mm 1000 pièces
10171233 60 ml 28-415 mm 1000 pièces
10600724 125 ml 38-415 mm 500 pièces
10757463 250 ml 43-415 mm 250 pièces
10059302 500 ml 53-415 mm 125 pièces
10563765 1000 ml 63-415 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10374243 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3121890001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1157.31€
    727.00€ / 1000 pièces
    Économisez 430.31€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Expédiez et stockez en toute confiance ces flacons en plastique étanches, faciles à remplir et résistants aux produits chimiques.
Expédiez et stockez en toute confiance ces flacons d’emballage en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, faciles à remplir et résistants aux produits chimiques. Ces flacons en polyéthylène haute densité à col large sont moulés par injection pour une épaisseur de paroi uniforme et résistante.
Caractéristiques :
  • Structure en plastique robuste
  • Fabriqués à partir de résines de qualité alimentaire haute pureté
  • Bouchon en polypropylène
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz., 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons de conditionnement à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 28 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 63 mm
Type de produit Flacon d’emballage
Largeur (impériale) 1,35 in
Hauteur (impériale) 2,3 po (avec bouchon) ; 2,2 po (sans bouchon)
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28-415 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.