Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Beschreibung
Expédiez et stockez en toute confiance ces flacons d’emballage en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™, faciles à remplir et résistants aux produits chimiques. Ces flacons en polyéthylène haute densité à col large sont moulés par injection pour une épaisseur de paroi uniforme et résistante.
- Structure en plastique robuste
- Fabriqués à partir de résines de qualité alimentaire haute pureté
- Bouchon en polypropylène
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité | 4 oz., 125 ml |
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Description | Flacons de conditionnement à col large |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 500 |
| Couleur de bouchon | Naturel, translucide |
| Finition de col | 38 mm |
| Mehr anzeigen |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.