Learn More
Thermo Scientific™ Flacons économique à col large Nalgene™, copolymère polypropylène, bouchon à visser en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit 11399614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
11399614 30 ml 28 mm 72 pièces
11309624 60 ml 28 mm 72 pièces
11319624 125 ml 38 mm 72 pièces
11329624 250 ml 43 mm 72 pièces
11339624 500 ml 53 mm 48 pièces
11349624 1 L 63 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11399614 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21870001
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des applications simples à usage général ne nécessitant pas de flacons lourds avec les flacons en PPCO économiques à col large avec bouchon.
Réalisez des applications simples à usage général ne nécessitant pas de flacons lourds avec les flacons en PPCO économiques à col large avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons sont des versions légères du flacon de qualité de laboratoire Nalgene original. Fabriqués à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour des substances lixiviables et extractibles de façon fiable.
Caractéristiques :
  • Économiques et recyclables
  • Translucides pour faciliter l’aperçu des niveaux de liquides
  • Les capuchons sans joint assurent une étanchéité† sans joint qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions.
  • Autoclavable
Inclut :
Bouchon à vis en polypropylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 72
Nb par paquet 72
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 28 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 63 mm
Type de produit Flacon économique à col large
Hauteur (impériale) 3,89 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.