Learn More
Thermo Scientific™ Flacon de tox/TCLP EP à col large Nalgene™ fabriqué avec du Teflon™ FEP avec bouchon revêtu de PFA
Code produit 11399704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,2 L
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11399704 2,2 L 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11399704 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21012200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00€
    650.00€ / 2 pièces
    Économisez 50.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez les flacons EP Tox/TCLP en Téflon™ à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ à haute et basse températures pour l’analyse de métaux à l’état de traces et les applications avec des solvants organiques.
Utilisez les flacons en Teflon™ EP Tox / TCLP à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon à haute et basse températures pour analyser les traces de métaux et pour des applications avec solvants organiques. Offrant aux laboratoires une alternative plus sûre sans sacrifier la précision, ces flacons sont spécialement conçus pour l’USEPA Method 1311 : Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP).
  • Le flacon FEP en résine de PTFE de 2.2 litres résistant aux températures a un col large pour la réalisation de tests sur des échantillons de grande taille
  • Autoclavables
  • Étanche†
  • Bouchons en PP revêtu de résine de PTFE inclus
Remarque :
Dégagez complètement les filetages avant l’autoclavage.
Remarque : d’autres liquides utilisés pour ces tests peuvent produire des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2,2 L
Couleur Naturel, translucide
Diamètre (impériale) interne 3,5 po
Diamètre (impériale) 4,7 po
Diamètre (métrique) interne 89 mm
À utiliser avec (application) Storage, Transportation ​
Matériau Téflon™ FEP
Nbre par carton 2/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Stérilité Non stérile
Gamme de produits EP Tox/TCLP Bottle
Couleur de bouchon Blanc
Bouche Large
Hauteur (métrique) 241 mm
Hauteur (impériale) 9,5 po
Joint de fermeture Teflon™ PFA
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100 mm
Diamètre (métrique) 119 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Forme Rond
Certifications/Conformité Spécialement conçu pour la méthode EPA 1311 américaine : Programme de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité (TCLP)
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supportés une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau.