Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD ambré translucide à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit 10572035
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10572035 125 ml 38-415 mm 500 pièces
10058872 250 ml 43-415 mm 250 pièces
10609953 500 ml 53-415 mm 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10572035 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3121840004
Protégez les produits photosensibles grâce aux flacons de conditionnement en PEHD ambré transparents à col large.
Protégez les produits photosensibles grâce aux flacons de conditionnement en PEHD ambré translucide à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons en polyéthylène haute densité translucides répondent aux exigences de l’USP pour les récipients résistants à la lumière.
Caractéristiques :
  • Flacon en PEHD ambré translucide avec bouchon en PP ambré opaque
  • Protège les produits sensibles à la lumière tout en permettant à l’utilisateur de voir le contenu
  • Col large pour faciliter le remplissage et la distribution des liquides et des poudres
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Couleur Ambré translucide
Description Flacons de conditionnement à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 500
Nb par paquet 500
Couleur de bouchon Ambré opaque
Finition de col 38 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 99 mm
Type de produit Flacon d’emballage
Largeur (impériale) 1,99 in
Hauteur (impériale) 3,92 po (avec bouchon) ; 3,78 po (sans bouchon)
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-415 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.