Learn More
Melford Acide nalidixique
Description
Le sel de sodium à l’acide nalidixique est un composé chimique qui est utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes et qui a diverses applications en microbiologie et en recherche pharmaceutique.
Les chercheurs l'utilisent pour évaluer l'efficacité des antibiotiques contre différentes souches bactériennes, contribuant ainsi à notre compréhension de la biologie microbienne et de la résistance aux antibiotiques.
En recherche pharmaceutique, le sel de sodium de l'acide nalidixique peut être utilisé comme étalon de référence pour les tests et la formulation d'antibiotiques. Elle soutient le développement et l'optimisation des antibiotiques et des stratégies de lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nalidixic Acid |
| CAS | 389-08-2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | C12H12N2O3 |