Learn More
Acide nalixidique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10373622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10373622 5 g Flacon en verre 5g
10711831 25 g Flacon en verre 25g
10391564 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10373622 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.90€
    35.65€ / 5g
    Économisez 6.25€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
L’acide nalixidique, ou nalixidine, nº CAS 389-08-2, est un antibiotique de quinolone utilisé pour inhiber la gyrase de l’ADN et empêcher la division cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide nalixidique est une quinolone synthétique qui est un acide monocarboxylique composé de 1,8-naphthyridine substituée aux groupes d’acide carboxylique, d’éthyle et de méthyle
•L’acide nalixidique est un inhibiteur de l’ADN gyrase qui empêche la synthèse d’ADN et les divisions cellulaires ultérieures
Applications
• L’acide nalixidique est principalement efficace contre les bactéries à Gram négatif
•Il peut s’avérer utile pour les études de résistance bactérienne et la recherche en laboratoire sur les allergies aux médicaments et la réactivité croisée
• L’acide nalixidique convient à la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) et aux applications de laboratoire de biochimie connexes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 389-08-2
Formule moléculaire C12H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.24
Numéro MDL MFCD00006884
Clé InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
CID PubChem 4421
ChEBI CHEBI:100147
Nom IUPAC Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalidixic acid
Note relative au nom 99.5%
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion 225.0°C to 231.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 25, V,7, 384
Merck Index 15, 6444
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L (23°C). Other solubilities: soluble in alkali solutions,35mg/mL chloroform- 1.6mg/mL toluene (23°C),1.3mg/mL methanol- 0.9mg/mL ethanol (23°C),0.1mg/mL ether (23°C)
Poids de la formule 232.24
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nalidixic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .