Learn More
Acide nalidixique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436117 5 g 5g
11446117 25 g 25g
11456117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25096.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232.239 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide nalidixique est un agent antimicrobien synthétique de 1,8-naphthyridine. Il est également utilisé comme inhibiteur de l’ADN gyrase bactérienne. Il joue un rôle important dans le traitement des infections urinaires causées par des microorganismes Gram négatifs sensibles, y compris la majorité des espèces d’E. Coli, d’Enterobacter, de Klebsiella et de Proteus.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’acétone, le chlorure de méthylène, le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 389-08-2
Formule moléculaire C12H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.239
Numéro MDL MFCD00006884
Clé InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
CID PubChem 4421
ChEBI CHEBI:100147
Nom IUPAC Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalidixic acid
Point de fusion 228°C to 230°C
Quantité 5 g
Beilstein 750515
Merck Index 14,6359
Informations sur la solubilité Soluble in diethyl ether,acetone,methylene chloride,chloroform and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 232.24
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nalidixic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid