Learn More
Acide nalidixique, Fisher BioReagents
Code produit 10777024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10777024 25 g Flacon poly 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10777024 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP90825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • L’acide nalidixique est un antibiotique qui inhibe la croissance et la reproduction principalement chez les bactéries Gram-négatif, avec une certaine efficacité contre les bactéries Gram-positif
  • Bloque la réplication de l’ADN chez les bactéries sensibles en interférant avec l’activité de la gyrase de l’ADN
  • Peut être utilisé comme agent sélectif car certaines bactéries résistent à l’acide nalixidique
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalidixic Acid
CAS 389-08-2
Point de fusion 225°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Intervalle de fusion 225°C to 231°C
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C12H12N2O3
Quantité 25 g
Merck Index 15, 6444
Synonyme nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
Clé InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 232.239
CID PubChem 4421
ChEBI CHEBI:100147
Poids de la formule 232.24
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nalidixic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .