Learn More
Melford sel de sodium de l'acide nalidixique
Code produit 30018576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018576 5 g 5g
30018575 25 g 25g
30018574 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018576 Fournisseur Melford Code fournisseur N231005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Le sel de sodium de l'acide nalidixique est un composé d'une importance notable en microbiologie et en recherche pharmaceutique.
Le sel de sodium à l’acide nalidixique est un composé d’une importance notable en microbiologie et en recherche pharmaceutique.
Le sel de sodium de l'acide nalidixique est un composé d'une importance notable en microbiologie et en recherche pharmaceutique. Cette formulation de sel de sodium d'acide nalidixique est un outil précieux pour étudier les mécanismes de résistance bactérienne et le développement d'antibiotiques.
En microbiologie, le sel de sodium de l'acide nalidixique est largement utilisé pour étudier les profils de sensibilité et de résistance des bactéries. Il agit comme agent sélectif dans les milieux de culture microbiologiques, inhibant la croissance des bactéries sensibles. Les chercheurs l'utilisent pour évaluer l'efficacité des antibiotiques et pour comprendre les mécanismes moléculaires de la résistance bactérienne, contribuant ainsi à notre compréhension de la biologie microbienne et de la résistance aux antibiotiques.
Les chercheurs pharmaceutiques utilisent également le sel de sodium de l'acide nalidixique pour développer de nouveaux antibiotiques et optimiser ceux existants. Son utilisation comme norme de référence dans les tests antimicrobiens contribue au développement de médicaments capables de lutter contre les bactéries émergentes résistantes aux antibiotiques, un défi majeur de la médecine moderne.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalidixic Acid Sodium Salt
CAS 5-8-3374
Quantité 5 g
Formule moléculaire C12H11N2NaO3