Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nalidixic Acid Sodium Salt |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | ∽98 % |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 254.2 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nalidixic Acid Sodium Salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic Acid Sodium Salt