Learn More
Sel de sodium d’acide nalidixique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16534394 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16534394 25 g 25g
16514394 1 g 1g
16524394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16534394 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 463550250
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-8-3374
Formule moléculaire C12H11N2NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 254.22
Clé InChI ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate de sodium
SMILES [Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)C2=CC=C(C)N=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalidixic acid sodium salt
Point de fusion >280.0°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 50 g/L (20°C).
Poids de la formule 254.22