Learn More
Sel de sodium d’acide nalidixique,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445749 5 g 5g
15455749 25 g 25g
15465749 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15445749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63550.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acide nalixidique, numéro CAS 389-08-2, est un antibiotique quinolone qui inhibe la division cellulaire.
Nalidixic acid sodium salt is an antibacterial agent, which is inhibitor of bacterial DNA polymerase & avian myeloblastoma virus reverse transcriptase. The compound inhibits nucleic acid and protein synthesis in Saccharomyces cerevisiae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide nalidixique est un agent antibactérien, inhibiteur de l’ADN-polymérase bactérienne & de la transcriptase inverse du virus de la myéloblastome aviaire. Le composé inhibe la synthèse des acides nucléiques et des protéines de Saccharomyces cerevisiae.
Solubilité
Soluble à 50 mg/ml dans l’eau
Remarques
À conserver à -20°C, à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-8-3374
Formule moléculaire C12H11N2NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 254.22
Numéro MDL MFCD00064376
Clé InChI ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme nalidixic acid sodium salt, baktogram, nalidixic acid sodium, sodium nalidixate, chemiurin, dixilina, nalidixate sodium anhydrous, nalidixate sodium, nalidixate sodium anhydrous usan, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
CID PubChem 3864541
Nom IUPAC Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8 -naphthyridine-3-carboxylate
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalidixic acid sodium salt
Point de fusion >280°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Beilstein 3580062
Informations sur la solubilité Soluble at 50mg/ml in water
Poids de la formule 254.22
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nalidixic acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid sodium salt