Learn More
Sel de sodium d’acide nalidixique,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465749 100 g 100g
15445749 5 g 5g
15455749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15465749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63550.22
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
L’acide nalixidique, numéro CAS 389-08-2, est un antibiotique quinolone qui inhibe la division cellulaire.
Nalidixic acid sodium salt is an antibacterial agent, which is inhibitor of bacterial DNA polymerase & avian myeloblastoma virus reverse transcriptase. The compound inhibits nucleic acid and protein synthesis in Saccharomyces cerevisiae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide nalidixique est un agent antibactérien, inhibiteur de l’ADN-polymérase bactérienne & de la transcriptase inverse du virus de la myéloblastome aviaire. Le composé inhibe la synthèse des acides nucléiques et des protéines de Saccharomyces cerevisiae.
Solubilité
Soluble à 50 mg/ml dans l’eau
Remarques
À conserver à -20°C, à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5-8-3374
Formule moléculaire C12H11N2NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 254.22
Numéro MDL MFCD00064376
Clé InChI ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme nalidixic acid sodium salt, baktogram, nalidixic acid sodium, sodium nalidixate, chemiurin, dixilina, nalidixate sodium anhydrous, nalidixate sodium, nalidixate sodium anhydrous usan, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
CID PubChem 3864541
Nom IUPAC Acide 1-éthyl-7-méthyl-4-oxo-1,8 -naphthyridine-3-carboxylate
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Nom chimique ou matériau Nalidixic acid sodium salt
Point de fusion >280°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 100 g
Beilstein 3580062
Informations sur la solubilité Soluble at 50mg/ml in water
Poids de la formule 254.22
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.