Learn More
Naloxégol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naloxegol |
| CAS | 854601-70-0 |
| Formule moléculaire | C34 H53 N O11 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Morphinan-3,14-diol, 4,5-epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propen-1-yl)-, (5α,6α)-, Morphinan-3,14-diol, 4,5-epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propenyl)-, (5α,6α)- (9CI), (5α,6α)-4,5-Epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-h |
| Formule InChI | InChI=1S/C34H53NO11/c1-3-9-35-10-8-33-30-26-4-5-27(36)31(30)46-32(33)28(6-7-34(33,37)29(35)25-26)45-24-23-44-22-21-43-20-19-42-18-17-41-16-15-40-14-13-39-12-11-38-2/h3-5,28-29,32,36-37H,1,6-25H2,2H3/t28-,29+,32-,33-,34+/m0/s1 |
| SMILES | COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO[C@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC=C)c45 |
| Nom IUPAC | (4R,4aS,7S,7aR,12bS)-7-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]éthoxy]-3-prop-2-ényl-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-méthanobenzofuro[3,2-e]isoquinoléine-4a,9-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 651.785 |
| Poids de la formule | 651.362 |