Learn More
R&D Systems™ Naloxone hydrochloride
Code produit 30001105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001105 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001105 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0599/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.23€
    163.80€ / 100mg
    Économisez 18.43€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective opioid antagonist
Opioid antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naloxone hydrochloride
CAS 357-08-4
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C19H22ClNO4
Poids de la formule 363.84
Pureté >99%
Poids moléculaire 363.838