Learn More
Nalpha-acétyl-DL-glutamine-2,3,3,4,4-d5, CDN
Code produit 30315251
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30315251 0.01 g 0.01g
30320889 0.005 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30315251 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND81140.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N2-Acetyl-DL-glutamine-2,3,3,4,4-D5
CAS 14341-82-3
Formule moléculaire C7 D5 H7 N2 O4
Quantité 0.01 g
Synonyme Glutamine-2,3,3,4,4-d5, N2-acetyl-, DL- (8 CI), N2-Acetyl-DL-glutamine-2,3,3,4,4-D5, Nα-Acetyl-DL-glutamine-2,3,3,4,4-d5
Formule InChI InChI=1 S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/i2D2,3D2,5 D
SMILES [2 H]C([2 H])(C(=O)N)C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-acétamido-5-amino-2,3,3,4,4-pentadéutérin-5-oxpentanoïne
Poids moléculaire (g/mol) 193.212
Poids de la formule 193.111 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 90% Chemical Purity