Learn More
Acide nalpha-benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466936
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15466936 5 g 5g
15456936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62025.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid is a important building block for the synthesis of peptides containing DAP residues, e.g. bleomycins, edeines, tuberactinomycins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L- 2,3-diaminopropionique est un important bloc de construction pour la synthèse de peptides contenant des résidus de DAP, par exemple des bléomycines, des édéines, des tubéractinomycines.
Solubilité
Soluble dans l’acide dilué.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35761-26-3
Formule moléculaire C11H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 238.243
Numéro MDL MFCD00237345
Clé InChI FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Synonyme z-dap-oh, cbz-beta-amino-l-alanine, 3-amino-2-n-cbz-l-alanine, s-3-amino-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-l-dap-oh, s-3-amino-2-benzyloxycarbonylamino propanoic acid, cbz-dap-oh, h-dap z-oh, n-alpha-cbz-l-2,3-diaminopropionic acid, z-dpr-oh
CID PubChem 2756313
Nom IUPAC Acide (2S)-3-amino-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CN)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Beilstein 4486950
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acid.
Quantité 5 g
Poids de la formule 238.24
Rotation optique −39° (c-1 in 1M HCl)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%