Learn More
Nalpha-Boc-D-asparagine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15407628 5 g 5g
15417628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15407628 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61121.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75647-01-7 | C9H16N2O5 | 232.236 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75647-01-7
Formule moléculaire C9H16N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 232.236
Numéro MDL MFCD00065558
Clé InChI FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-N
Synonyme boc-d-asparagine, boc-d-asn-oh, n-alpha-boc-d-asparagine, boc-l-asn-oh, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-asparagine, nalpha-boc-d-asparagine, n-boc-d-asparagine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-asparagine, d-asparagine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoic acid
CID PubChem 1623168
Nom IUPAC acide (2R)-4-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Nalpha-Boc-D-asparagine
Couleur Blanc
Beilstein 4843040
Quantité 5 g
Poids de la formule 232.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre