Learn More
Chlorhydrate de nalpha-Boc-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15490389 25 g 25g
15480389 5 g 5g
15400399 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63611.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 35897-34-8 | C11H23ClN4O4 | 310.78 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35897-34-8
Formule moléculaire C11H23ClN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 310.78
Numéro MDL MFCD00065552
Clé InChI HDELGKMVZYHPPB-RZUXQYDTNA-N
Synonyme boc-l-arg-oh.hcl.h2o, n-boc-l-arginine hydrochloride monohydrate, boc-arg-oh.hcl.h2o, boc-d-arg-oh hcl h2o, boc-arg-oh hcl h2o, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-arginine hydrochloride monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrate hydrochloride, n-, a-boc-d-arginine hydrochloride monohydrate, pubchem14932, boc-l-arg-ohhclh2o
CID PubChem 2729004
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Boc-L-arginine hydrochloride
Couleur Blanc
Beilstein 3658939
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
Quantité 25 g
Poids de la formule 310.78
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre