Learn More
Nalpha-Boc-L-ornithine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408618
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408618 5 g 5g
15498608 1 g 1g
15418618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62014.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21887-64-9 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21887-64-9
Formule moléculaire C10H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Numéro MDL MFCD00076970
Clé InChI AMPVNPYPOOQUJF-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-orn-oh, boc-l-ornithine, n, a-boc-l-ornithine, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n2-boc-l-ornithine, nalpha-boc-l-ornithine, pubchem18983, nalpha-boc-l-ornithine;
CID PubChem 7018784
Nom IUPAC (2S)-5-amino-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]acide pentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Boc-L-ornithine
Point de fusion 207°C to 208°C
Couleur Blanc
Beilstein 4313353
Quantité 5 g
Poids de la formule 232.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nalpha-Boc-L-ornithine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N .alpha.-tert-Butoxycarbonyl-L-ornithine