Learn More
Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentaméthyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445545 5 g 5g
15435545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62148.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 200124-22-7 | C24H38N4O7S | 526.649 g/mol
Nalpha-Boc-Nμ-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine is used as a triflating reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Nalpha-Boc-µ-(2,2,4,6,7-pentaméthyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine est utilisé comme réactif de triflation.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou dans 1 % d’acide acétique
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 200124-22-7
Formule moléculaire C24H38N4O7S
Poids moléculaire (g/mol) 526.649
Numéro MDL MFCD00236821
Clé InChI CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
Synonyme boc-arg pbf-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, n-boc-n'-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sufonyl-l-arginine, ambotzbaa1067, boc-arg pbf-0h, n,a-boc-n, o-pbf-l-arginine, boc-arg pbf-oh tlc, o-2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2s-5-e-amino 2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-sulfonamido methylidene amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid
CID PubChem 11341472
Nom IUPAC Acide (2S)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-pentaméthyl-3H-1-benzofuran-5-yl)sulfonylamino]méthylidène]amino]-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoïque
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)CC(O2)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water or 1% acetic acid
Poids de la formule 526.65
Pourcentage de pureté 96%