Learn More
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488688 1 g 1g
15408698 250 mg 250mg
15498688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62116.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 115186-31-7 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysine est couramment utilisée dans la synthèse des acides aminés azoïques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115186-31-7
Formule moléculaire C26H32N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 468.55
Numéro MDL MFCD00076966
Clé InChI JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
Synonyme boc-d-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-d-lysine, boc-l-lys fmoc-oh, boc-n-epsilon-fmoc-d-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-lysine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzbaa1040, n-boc-n-fmoc-d-lysine, pubchem12013, n2-boc-n6-fmoc-d-lysine
CID PubChem 14019424
Nom IUPAC (2R)-6-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acide hexanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysine
Point de fusion 117°C to 123°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 468.55
Pourcentage de pureté 95%