Learn More
Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438958 5 g 5g
15428958 1 g 1g
15448958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62446.06
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 132388-68-2 | C28H30N2O5 | 474.557 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132388-68-2
Formule moléculaire C28H30N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 474.557
Numéro MDL MFCD00153299
Clé InChI PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Synonyme boc-asn trt-oh, nalpha-boc-ngamma-trityl-l-asparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, boc-asn-trt-oh, pubchem18974, n, a-boc-n, a-trityl-l-asparagine
CID PubChem 11385960
Nom IUPAC (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(tritylamino)acide butanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Point de fusion 202°C to 205°C
Quantité 5 g
Beilstein 4339761
Poids de la formule 474.55
Pourcentage de pureté 98%