Learn More
Nalpha-Boc-nomega-(4-methoxy-2,3,6-triméthylphénylsulfonyl)-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447516 5 g 5g
15437516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62515.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102185-38-6 | Molecular Formula: C21H34N4O7S | Molecular Weight: 486.584 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102185-38-6
Formule moléculaire C21H34N4O7S
Poids moléculaire (g/mol) 486.584
Numéro MDL MFCD00043097
Clé InChI CXZHJRGYWGPJSD-HNNXBMFYSA-N
Synonyme boc-arg mtr-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, boc-l-arg mtr-oh, ambotzbaa1391, n-boc-n\\'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid
CID PubChem 10951013
Nom IUPAC acide (2S)-5-[[amino-[(4-méthoxy-2,3,6-triméthylphényl)sulfonylamino]méthylidène]amino]-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoïque
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Boc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 486.53
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre