Learn More
NAlpha-Carbobenzyloxy-Bêta-amino-L-alanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Na-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diamiopropionic Acid |
| CAS | 35761-26-3 |
| Formule moléculaire | C11 H14 N2 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (S)-3-Amino-2-(Carbobenzoxyamino)Propionic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-3-amino-2-(phénylméthoxycarbonylamino)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.24 |
| Poids de la formule | 238.0954 |