Learn More
Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456088 5 g 5g
15446088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59696.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 139262-23-0 | C21H25ClN2O4 | 404.89 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the synthesis of nε-(7-diethylaminocoumarin-3-carboxyl)- and nε-(7-methoxycoumarin-3-carboxyl)-l-fmoc lysine as tools for protease cleavage detection by fluorescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif et dans la synthèse de nε ; (7-diéthylaminocoumarine-3-carboxyle) et nε ; (7-Methoxycoumarine-3-carboxyle)-l-Fmoc lysine comme outils de détection par fluorescence de clivage de protéase.
Solubilité
Soluble dans le formamide diméthyle (0,3g en 2ml).
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139262-23-0
Formule moléculaire C21H25ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 404.89
Numéro MDL MFCD00190889
Clé InChI MVMZFAIUUXYFGY-UPGKADEYNA-N
Synonyme fmoc-lys-oh.hcl, fmoc-lys-oh hydrochloride, fmoc-lys-oh hcl, nalpha-fmoc-l-lysine hydrochloride, fmoc-l-lysine hydrochloride, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine hydrochloride, l-lysine, n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-, monohydrochloride, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-aminohexanoic acid hydrochloride, fmoc-l-lysine hcl, fmoc-lys-oh. hcl
CID PubChem 11858928
Nom IUPAC (2 S)-6 -amino-2 -(9 H-fluoren-9 -ylméthoxycarbonylamino)acide hexanoïque ;chlorhydrate
SMILES Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochloride
Quantité 5 g
Beilstein 8663370
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl formamide (0.3g in 2ml).
Poids de la formule 404.89
Pourcentage de pureté 98%