Learn More
Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentaméthyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485435 25 g 25g
15475435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59039.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 154445-77-9 | C34H40N4O7S | 648.775 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154445-77-9
Formule moléculaire C34H40N4O7S
Poids moléculaire (g/mol) 648.775
Numéro MDL MFCD00235804
Clé InChI HNICLNKVURBTKV-NDEPHWFRSA-N
Synonyme fmoc-arg pbf-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, nalpha-fmoc-nomega-pbf-l-arginine, fmoc-arg pbf, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, fmoc-arg pdf-oh, pubchem9946, fmoc-l-arg pbf-oh, fmoc-arg pbf-oh hplc, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-omega-2,2,4
CID PubChem 11354259
Nom IUPAC (2 S)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-pentaméthyl-3 H-1-benzofuran-5-yl)sulfonylamino]méthylidène]amino]-2-(9 H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)acide pentanoïque
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)N)C)CC(O2)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-arginine
Quantité 25 g
Beilstein 8302671
Rotation optique −5.5° (c=1 in DMF)
Poids de la formule 648.77
Pourcentage de pureté 98%