Learn More
Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-D-glutamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15459058
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
15459058 5 g 5g
15449058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15459058 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H62539.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 200623-62-7 | Molecular Formula: C39H34N2O5 | Molecular Weight: 610.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 200623-62-7
Formule moléculaire C39H34N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 610.71
Numéro MDL MFCD00151924
Clé InChI WDGICUODAOGOMO-PGUFJCEWSA-N
Synonyme fmoc-d-gln trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-d-glutamine, fmoc-gln trt, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, ambotzfaa1322, pubchem12399, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-trityl-d-glutamine, n∼2∼-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-triphenylmethyl-d-glutamine, 2r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-triphenylmethyl carbamoyl butanoic acid
CID PubChem 24820181
Nom IUPAC (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)acide pentanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Specifications
Nom chimique ou matériau Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-D-glutamine
Quantité 5 g
Poids de la formule 610.7
Pourcentage de pureté 98%