Learn More
Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15405278 5 g 5g
15415278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59080.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 132327-80-1 | C39H34N2O5 | 610.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132327-80-1
Formule moléculaire C39H34N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 610.71
Numéro MDL MFCD00077056
Clé InChI WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
Synonyme fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
CID PubChem 10919157
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamine
Point de fusion 165°C to 172°C
Quantité 5 g
Beilstein 4343953
Sensibilité Moisture sensitive
Rotation optique −14° (c=1 in DMF)
Poids de la formule 610.71
Pourcentage de pureté 98%