Learn More
Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459318 25 g 25g
15449318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62866.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86060-82-4 | C29H30N2O6 | 502.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86060-82-4
Formule moléculaire C29H30N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 502.57
Numéro MDL MFCD00065662
Clé InChI KRULQRVJXQQPQH-CYLJNIGPNA-N
Synonyme fmoc-lys z-oh, fmoc-lys cbz-oh, n, a-fmoc-n, a-z-l-lysine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-6-phenylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, lysine derivative 4, pubchem19681, fmoc-l-lys z-oh, fmoc-n-epsilon-cbz-l-lysine, n alpha-fmoc-n epsilon-z-l-lysine
CID PubChem 3013736
SMILES OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine
Point de fusion 110°C to 120°C
Quantité 25 g
Beilstein 3578530
Nom IUPAC 6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-({[(9H-fluorène-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
Poids de la formule 502.56
Pourcentage de pureté 98%