Learn More
Nalpha-Fmoc-Ngamma-trityl-L-asparagine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495888 25 g 25g
15485888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59536.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 132388-59-1 | C38H31N2O5 | 595.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132388-59-1
Formule moléculaire C38H31N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 595.68
Numéro MDL MFCD00077049
Clé InChI KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-M
Synonyme fmoc-asn trt-oh, nalpha-fmoc-ngamma-trityl-l-asparagine, ambotzfaa1015, n-fmoc-n4-trityl-l-asparagine, pubchem9947, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, fmoc-n'-trityl-l-asparagine, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, n-9-fluorenyl methoxy carbonyl-n-trityl-l-asparagine
CID PubChem 640248
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9 H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-oxo-4-(tritylamino)butanoïque
SMILES [O-]C(=O)[C@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Fmoc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Point de fusion 201°C to 204°C
Quantité 25 g
Beilstein 4343823
Rotation optique −15° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 596.67
Pourcentage de pureté 97%