Learn More
Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentaméthyl-2,3-dihydrobenzo[b]furane-5-ylsulfonyl)-D-arginine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15495575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495575 250 mg 250mg
15485575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62887.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 187618-60-6
Formule moléculaire C34H40N4O7S
Poids moléculaire (g/mol) 648.78
Numéro MDL MFCD00237010
Clé InChI HNICLNKVURBTKV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fmoc-d-arg pbf-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl sulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, ambotzfaa1305, fmoc-darg pbf-oh, pubchem12397, na-fmoc-n?-pbf-d-arginine, fmoc-n-guanidino-pbf-d-arginine, nalpha-fmoc-nomega-pbf-d-arginine
CID PubChem 46737258
SMILES CC1=C2CC(C)(C)OC2=C(C)C(C)=C1S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-D-arginine
Quantité 250 mg
Beilstein 9537282
Nom IUPAC 5-{[amino(2,2,4,6,7-pentaméthyle-2,3-dihydro-1-benzofurane-5-sulfonamido)méthylidène]amino}-2-({[(9H-fluorène-9-yl)méthoxy]carbonyl}amino)acide pentanoïque
Poids de la formule 648.77
Pourcentage de pureté 98%