Learn More
Nalpha-Fmoc-O-tert-butyle-L-thréonine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426228 10 g 10g
15416228 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59808.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71989-35-0 | C23H27NO5 | 397.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71989-35-0
Formule moléculaire C23H27NO5
Poids moléculaire (g/mol) 397.47
Numéro MDL MFCD00077075
Clé InChI LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
Synonyme fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
CID PubChem 6364643
Nom IUPAC (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[(2-méthylpropan2-yl)oxy]butanoïque
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine
Point de fusion 131°C to 134°C
Quantité 10 g
Beilstein 4581133
Rotation optique +16° (c=1 in Ethyl Acetate)
Poids de la formule 397.46
Pourcentage de pureté 98%