Learn More
Nalpha-Fmoc-S-trityl-D-cystéine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418838 1 g 1g
15428838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62301.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 167015-11-4 | C37H31NO4S | 585.718 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167015-11-4
Formule moléculaire C37H31NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 585.718
Numéro MDL MFCD00151922
Clé InChI KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
Synonyme fmoc-d-cys trt-oh, n-fmoc-s-trityl-d-cysteine, fmoc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl-d-cysteine, d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, ambotzfaa1035, pubchem19012
CID PubChem 7168037
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-acide tritylsulfanylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Fmoc-S-trityl-D-cysteine
Point de fusion 172°C to 176°C
Quantité 1 g
Beilstein 7558914
Poids de la formule 587.71
Pourcentage de pureté 98%