Learn More
Nalpha, nepsilon-Di-Boc-L-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438618 100 g 100g
15428618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62019.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2483-46-7 | C16H30N2O6 | 346.42 g/mol
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine is used as fine chemical intermediate, synthesis intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Nalpha, la népsilon-Di-Boc-L-lysine est utilisée comme intermédiaire chimique fin, intermédiaire de synthèse.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, l’acétate d’éthyle et le méthanol
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2483-46-7
Formule moléculaire C16H30N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 346.42
Numéro MDL MFCD00038515
Clé InChI FBVSXKMMQOZUNU-LDGXTIHJNA-N
Synonyme boc-lys boc-oh, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylaminohexanoic acid, boc-lys boc, s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, di-boc-l-lysine, na, ne-bis-boc-l-lysine, boc-l-lys boc-oh, boc-l-lys boc, boc-l-lysine boc, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylamino-hexanoic acid
CID PubChem 7349648
Nom IUPAC acide (2S)-2,6-bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and methanol
Quantité 100 g
Poids de la formule 346.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide