Learn More
R&D Systems™ Naltrexone hydrochloride
Code produit 18782724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18782724 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18782724 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0677/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.90€
    148.05€ / 100mg
    Économisez 15.85€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective opioid antagonist
Opioid antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naltrexone hydrochloride
CAS 16676-29-2
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C20H24ClNO4
Poids de la formule 377.87
Pureté >99%
Poids moléculaire 377.865