Learn More
Namitecan, MedChemExpress
Code produit 16496188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496188 10 mg
16458787 5 mg
16421449 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16496188 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14821
MedChemExpress Namitecan is a potent topoisomerase I inhibitor, with antitumor property.
Namitecan is a potent topoisomerase I inhibitor, with antitumor property.
Spécification
Nom chimique ou matériau Namitecan
Forme physique Solid
CAS 372105-27-6
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H22N4O5
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme ST-1968
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (575.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(/C=N/OCCN)C5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 434.44
Poids de la formule 434.44
Pourcentage de pureté 98.11%
Qualité Research