Learn More
NAN-190 hydrobromide, MedChemExpress
Code produit 16497726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16497726 100 mg -
16457928 10 mg 10mg
16453867 50 mg -
16441296 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16497726 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19818A
MedChemExpress NAN-190 hydrobromide is a serotonin receptor 5-HT antagonist. NAN-190 is a selective antagonist of 5-HT1A.
NAN-190 hydrobromide is a serotonin receptor 5-HT antagonist. NAN-190 is a selective antagonist of 5-HT1A.
Spécification
Nom chimique ou matériau NAN-190 hydrobromide
CAS 115338-32-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28BrN3O3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (35.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)C(C4=C1C=CC=C4)=O.[H]Br
Poids moléculaire (g/mol) 474.39
Poids de la formule 474.39
Pourcentage de pureté 98.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation