Learn More
Melford NANA
Description
Substrat de l’aldolase de l’acide N-acétylneuraminique.
Nom de la substance : acide n-acétylneuraminique, acide sialique synthétique
Numéro CAS : 131-48-6
Formule moléculaire : C11H19NO9
Masse moléculaire : 309,2
Pureté chimique : > 99%
Soluble dans l'eau
Conserver à -20 °CSpécification
Spécification
| CAS | 131-48-6 |
| Formule moléculaire | C11H19NO9 |
| Quantité | 25 mg |
| Poids moléculaire (g/mol) | 309.3 |