Learn More
Melford NANA
Code produit 30017936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017936 100 mg 100mg
30017935 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30017936 Fournisseur Melford Code fournisseur A100800.1
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Substrat de l'aldolase de l'acide N-acétylneuraminique.
Substrat de l’aldolase de l’acide N-acétylneuraminique.
Nom de la substance : acide n-acétylneuraminique, acide sialique synthétique
Numéro CAS : 131-48-6
Formule moléculaire : C11H19NO9
Masse moléculaire : 309,2
Pureté chimique : > 99%
Soluble dans l'eau
Conserver à -20 °C
Spécification
CAS 131-48-6
Formule moléculaire C11H19NO9
Quantité 100 mg
Poids moléculaire (g/mol) 309.3