Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes nano-cap™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15154897 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 20 μl
0,5 à 10 mu;l
Conditionnement:
En vrac
TipBox
TipRefill
Quantité:
10 x 1 000/sachet
10 x 96/portoir
5 x 96/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
480 pièces
960 pièces
Code produit. 15154897
Marque: BRAND™ 732102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour applications de biologie moléculaire à l’échelle du nanolitre comme le PCR
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Non stériles
  • Convient aux pipettes utilisant des pointes standard ultra-micro ou“transparentes”pour un volume allant jusqu’à 20 μl
  • Présentent une ascension capillaire visible à l’œil nu, même pour des volumes de seulement 0,1 μl
  • Tous les emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’endotoxines et d’ATP
  • Adaptées aux pipettes Transferpette S sous-micro (TM) BRAND (réf. No 03-837-317)
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Proposées conditionnées en vrac ou sous forme de rack pratique
  • Pointes incolores ; plateau gris facilitant l’identification
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, avec une faible tension superficielle pour une rétention minimale
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer une perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 20 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Couleur de rack Gris
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,45 in
Longueur (métrique) 3,7 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pour applications de biologie moléculaire PCR à léchelle du nanolitre
Format Rack
Type de pointe Étalon
Conditionnement TipRefill
Quantité 10 x 96/portoir
Type de produit Micropipette Tips
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Graduée Yes
Gamme de produits Nano-cap
Matériau Polypropylène
Graduations 2, 10 μL