Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM Nano Durasil-20/UV254
Code produit 10600162 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10600162 10 x 10 cm 25 pièces
10314651 10 x 20 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10600162 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 812013
Il en reste null
Spécification
Matériau Nano Durasil-20
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm