Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles d’aluminium Nano-SIL ALUGRAM™
Code produit. 10093061 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur fluorescent:
Néant
UV254
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10093061
Marque: Macherey-Nagel™ 818141
Il en reste null
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Couches de silice pour HPCCM non modifiées sur aluminium pour CCM. Les feuilles d’aluminium Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ sont dotées de nano-silice 60 sur des feuilles d’aluminium de pointe qui présentent un faible poids, une haute résistance et une stabilité de la température, ainsi qu’une coupe facile.
Couches de silice pour HPCCM non modifiées sur aluminium pour CCM. Les feuilles d’aluminium Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ sont dotées de nano-silice 60 sur des feuilles d’aluminium de pointe qui présentent un faible poids, une haute résistance et une stabilité de la température, ainsi qu’une coupe facile.
Couches de silice CCMHP non modifiées avec propriétés haute définition.
  • Liant : produit hautement polymérique, stable dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
  • Le fractionnement étroit des particules de silice permet des séparations plus nettes, des temps de développement plus courts, des distances de migration plus courtes, une quantité inférieure d’échantillons et une sensibilité de détection accrue par rapport aux plaques SIL G
  • Fluorescent Indicateur disponible : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm)
Specifica
Matériau Feuilles d’aluminium Alugram avec revêtement en silice Nano-SIL
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25/boîte
Type Plaque TLC
Indicateur fluorescent Néant
À utiliser avec (application) HPTLC
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique ∼500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato